VWR®, PCR-werkstation
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
732-2541EA 3120 EUR
732-2541 732-2542 732-2840 732-3900
VWR®, PCR-werkstation
Zuurkasten en behuizingen PCR-werkstations
The VWR® PCR Workstation is a PCR enclosure for PCR sample preparation and other sensitive protocols. It offers dual decontamination action by UV inactivation of airborne and surface-bound contaminants and, therefore, represents an ideal environment for PCR set up. Stainless steel housing, front and side panels made of 8 mm Makrolon® protects from UV irradiation.
  • Actieve ontsmetting van het werkoppervlak tijdens niet-werktijd door UV-straling
  • Extra inactivatie van aërosolgebonden verontreinigingen door afgeschermde UV-luchtrecirculator tijdens bedrijf
  • Preventie van verontreinigingen dankzij antimicrobieel roestvrijstalen werkblad
  • Functie-indicator voor UV-luchtrecirculatiebuis
  • Geeft de bedrijfstijd van UV-buizen weer, waardoor tijdige vervanging mogelijk is voor een constante UV-intensiteit
  • Uitneembare planken bieden extra opslagruimte voor reactiebuisjes, pipetten of rekken op het achterpaneel
  • Vier interne stopcontacten voor het bedienen van laboratoriumapparatuur, zoals minicentrifuges of vortexers, maken de combinatie van verschillende werkstappen mogelijk zonder onderbreking van de workflow
  • Elektromagnetisch veiligheidsmechanisme stopt de UV-straling als het voorpaneel wordt geopend
Groot oppervlak voor stressvrij werken: Het VWR® PCR-werkstation biedt voldoende ruimte en de mogelijkheid om tafelapparatuur te huisvesten en maakt de combinatie van verschillende werkstappen mogelijk zonder van locatie te veranderen, waardoor het risico op kruisbesmetting wordt geminimaliseerd.
Raadpleeg de handleiding om het compatibele stekker- en stopcontacttype voor uw land te selecteren.
Certificaten: TÜV tested, safety certified. Vervaardigd in Duitsland.
Leveringsinformatie: Flat Pack-formaat voor eenvoudige en handige levering - te monteren.