Gas opzuiveringsinstallatie, GateKeeper® Optics
Leverancier: Entegris
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ENTECE2500KH08REA 0 EUR
ENTECE2500KH08R ENTECE300KF04R ENTECE10MH08Y ENTE2500KH08R2 ENTECE75KF04R ENTECE500KF04R ENTECE2500KF04R ENTECE70KF04R
Gas opzuiveringsinstallatie, GateKeeper® Optics
De zuiveringsinstallatie is ontwikkeld om te werken met CDA ( zuivere droge lucht).
Zij onttrekken water, vluchtige basen, vluchtige zuren, condenseerbare organische stoffen en refractory compounds tot een ppt level (parts-per-trillion).
  • Beschermt tegen de ontsnapping van een grote hoeveelheid gas uit de opzuiveringsinstallatie, pieken van onzuiverheden in de vloeistoftanks, cilinder-wissels en onverwachtte besmettingen gedurende het proces
  • Laat geen koolwaterstof vrij die besmetting kunnen veroorzaken in het proces
  • Maakt gebruik van ambiente temperatuur zuiveringstechnologie - geen stroom of hitte vereist
  • Bevat geen bewegende onderdelen
CE-gecertifieerd voor de Pressure Equipment Directive (PED) en geproduceerd in een ISO 9001:2000 instelling.
Het maximum toegestane aantal van besmettingen om de productefficiëntie te behouden: 10 ppm (parts-per-million)
Levensduur: Een jaar op nominale stroomsnelheid met 1 ppm vocht toegestaan