Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Gel huiddesinfectiemiddelen
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   Stokosept®-gel is een alcoholhoudende gel die is getest voor hygiënische (EN 1500) en chirurgische (EN 12791) handdesinfectie zonder water.
Leverancier:  Deb-STOKO
Omschrijving:   This alcoholic gel combines skin protection, skincare and disinfectant properties in one. It is tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Omschrijving:   Disinfection gel for bacteria removal of the hands.
Leverancier:  SCA
Omschrijving:   Deze alcoholhoudende gel is zacht voor de huid en hard tegen bacteriën.
UOM:  1 * 1 l
Leverancier:  GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving:   PURELL® handreinigingsgel VF481 (antivirale formule) heeft een virale werkzaamheid met een breed toepassingsbereik en is speciaal ontworpen om te vold...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5  Of 5