Deze filters zijn compatibel met gassen van een hoge zuiverheid maar ook met stikstof in het algemeen en CDA toepassingen. Beschikbaar in Bronzen en in Zilveren prestatieniveaus, ze worden speciaal ontworpen voor hoge capaciteit en lage deltadruk toepassingen en zorgen voor een ultieme proces bescherming door verontreinigingen te verwijderen die de proceskwalietit zouden kunnen beïnvloeden.
- Superieure deeltjesfiltratie voor ultrazuivere gassysteem filtratie
- Vooraf geconditioneerd om snel opstarten te garanderen (enkel Zilver)
- Selecteer ultra hoge zuiverheid (Zilver) of hoge zuiverheid (Brons) afwerking van het oppervlak
Filter element: Hydrophoob PTFE membraan dat ondersteund wordt door een voorgevormde PTFE PFA structuur; Behuizing: Electrolytisch zwavelarm 316L roestvrij staal.
Toepassingen: Faciliteitsverbinding, klepverdeeldozen, point-of-use gas panel toepassingen.
Downstream reinheid van de deeltjes: Minder dan 0,03 deeltjes/liter (<1 deeltje/0,028 m³) van meer dan 0,01 µm.
Downstream reinheid van de vluchtige stoffen (Zilver): <10 ppb H₂O en O₂. Onder LDL THC (onderste detectielimiet is 5 ppb).
Niet alle artikelen zijn beschikbaar in elk land. Gelieve contact op te nemen met uw lokale VWR kantoor.