SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J.T.Baker® BAKERBOND®
8175-04EA 332 EUR
8175-04 8175-09 8175-06
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Kolommen voor chromatografie
Ultraschone, PP-kolommen met BAKERBOND® HPLC media zijn ontworpen om tijd te besparen, werk en uiteindelijke hoeveelheden oplosmiddelen te minimaliseren en de prestaties te verbeteren. Het ingebouwde beschermingsfilter voor de kolom en een hogere analytconcentratie kunnen de stappen voor voorfiltratie en concentratie reduceren of elimineren.
  • Uitvoertijden tot negen keer sneller dan conventionele SPE-kolommen.
  • Unieke laminaire configuratie
  • Op silicabasis
  • Extractiekolommen voor medicijnverslaving
Algemene toepassingen: hydrofobe/basale analyten (cocaïne, benzoylecgonine).
Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de gemengde modus.