Maatbekers met handvat
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
213-0409EA 61 EUR
213-0409 213-0408 213-0412 213-0411 213-0410
Maatbekers met handvat
Bekers
Porcelein, wit geglazuurd.
  • Uitzonderlijke chemische bestendigheid
  • Zeer goede thermische bestendigheid
  • Robuust, zwaar materiaal
Cylindrisch, met tuit. Met zeer makkelijk te lezen interne maatverdeling.