Elektroblottingsystemen, shiroGEL VS20
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
700-0410EA 748 EUR
VWRI700-0410
Elektroblottingsystemen, shiroGEL VS20
De shiroGEL VS20 blotter biedt plaats aan maximaal 16 minigels of 4 gels met groot formaat. Het apparaat levert alle nodige onderdelen om transfers van verticale gelplaten uit te voeren. Het apparaat heeft verwisselbare modulaire inserts die gebruikt kunnen worden met de shiroGEL vertical 20 PAGE met dezelfde universele tank en deksel. Volledige flexibiliteit is voorzien doordat de shiroGEL VS20 compatibel is met de meeste vereiste vermogensinstellingen. Het apparaat is zowel geschikt voor langzame transfers vanaf 35 V en voor snelle transfers bij hogere intensiteit tot 200 V (1 tot 2 uur).
De shiroGEL VS20 wordt standaard geleverd met platina-elektroden die 8 cm van elkaar zijn geplaatst voor een verhoogde capaciteit. Een insert voor hoge intensiteit met elektroden die 4 cm van elkaar zijn geplaatst voor snelle transfers zijn ook afzonderlijk beschikbaar. De verwijderbare koelspiraal, die aansluit op de watertoevoer of een recirculerende koeler, voorkomt dat de buffer opraakt voor langzame en snelle transfers. Het apparaat behoudt ook de lage temperaturen die belangrijk zijn voor de stabiliteit van proteïnen tijdens natieve transfers. Het open ontwerp en de robuuste cassettes maximaliseren de transfer en elimineert dubbele bandvorming. De kleurgecodeerde cassettes voorkomen ompoling, hierdoor kan er correct geblot worden.