Deze kleine tafelmodel centrifuges zijn ideaal voor onderzoek en klinische toepassingen in farmaceutische en biotech industrieën en voor academisch onderzoek. Ze bieden een uitstekende capaciteit en een compact ontwerp met een slimme, eenvoudige interface.
- Auto-Lock® III rotor system: Tool-free rotor exchange system enables quick rotor exchange; with just the push of a button users can quickly change rotors and easily access the rotor chamber for cleaning
- Aerosol-tight ClickSeal® bucket caps and rotor lid sealing system: Glove friendly one handed open/close capability
- Time saving pulse function for short runs
- Highly visible backlit display for easy reading of parameters across the lab
De Megastar 600-centrifuges zijn beschikbaar in een geventileerde of een gekoelde versie. De gekoelde versie met voorkoelfunctie is geschikt voor de verwerking van temperatuurgevoelige monsters met regeling tussen −10 en +40 °C.
TX-150-swingoutrotor: deze rotor is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen en biedt een hoge snelheid en veel ruimte (bijv. 24 bloedbuisjes van 5/7 ml of 8 conische buisjes van 15 ml) in combinatie met de flexibiliteit van veel verschillende adapters.
Bestelinformatie: VWR® Mega Star 600/600R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-150 rotor, set of four round buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.