Heracell™ VIOS CO₂- incubatoren
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Heracell™
390-0898EA 18500 EUR
390-0898 390-1526 390-1527 390-1528 390-1529 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543 390-1049 390-1040 390-0904 390-0905 390-0906 390-0907 390-0908 HERA51033587 390-1534 HERA51033547 390-1535 390-0886 390-1536 HERA51901126 390-0900 390-1539 390-4426 390-1532 390-1038 390-1533
Heracell™ VIOS CO₂- incubatoren
Incubatoren CO₂-incubatoren
De Heracell™ VIOS-reeks is ontwikkeld voor gevoelige culturen, zoals stamcellen en primaire cellen in toonaangevend onderzoek en farmaceutische en klinische toepassingen. De apparaten zijn beschikbaar met een binnenkant uit geëlektropolijst roestvrij staal of 100% zuiver koper en hebben verstelbare, geperforeerde legplanken, eenvoudig te reinigen hoeken met een handige toegangspoort en een omkeerbare buitendeur voor meer flexibiliteit.
  • THRIVE actieve luchtstroom behoudt homogene omstandigheden en voorkomt zo ongewenste monstervariatie met snelle hersteltijden van minder dan 10 minuten, zodat een lange levensduur mogelijk is, compenserende CO₂ sensoren en betrouwbare bewaking met dubbele temperatuursonde in situ. Optionele O₂ controle voor optimalisatie van zoogdiercelgroei
  • iCan intuïtief touchscreen, geeft alle bedrijfsparameters en functies weer - gegevens/foutenregistratie, operationele aanwijzingen op het scherm in meerdere talen en gegevens kunnen worden gedownload via standaard-USB
  • Geïntegreerd waterreservoir met ingebouwde koelplaat levert 93% RV met een droogkamer plus waterbehandeling en bewaking zonder celculturen te verstoren en met verbeterde toegang
  • SteriRun™, 12 uur durende desinfectiecyclus bij 180 °C 's nachts garandeert een uniforme 6-log sterilisatie van alle oppervlakken zonder dat de sensoren verwijderd moeten worden. Decontamineer het éne apparaat terwijl u blijft kweken in een ander gestapeld apparaat
  • Standaard uitgerust met ISO-klasse 5 HEPA-luchtfilter die de hele kamer beschermt. Met optie voor upgrade naar een 100% massief koperen kamer voor ultieme verontreinigingspreventie
Sondes en gassensoren bevinden zich in de kamer om snel te kunnen reageren op eventuele afwijkingen in de ingestelde omstandigheden. Dubbele temperatuursondes met een PID-regelaar bieden bescherming tegen oververhitting door een overschrijding van de temperatuur tijdens het herstel te voorkomen, temperaturen herstellen in minder dan 5 minuten na opening van de deur gedurende 30 seconden. Er zijn diverse opties binnen de CO₂- -sensortechnologie: De temperatuurbestendige, lamploze IR180Si-infrarood CO₂- -sensor verhoogt de stabiliteit en de betrouwbare levensduur. Deze sensor is ideaal voor laboratoria die op zoek zijn naar het beste van beide technologieën voor geavanceerde kweken met een hoog volume of een redelijke prijs CO₂- meting wordt niet beïnvloed door veranderingen in de temperatuur, vochtigheid, zuurstof of luchtdruk.
Een andere mogelijkheid is de TC180-sensor die ideaal is voor alledaagse celcultuurtoepassingen en een verbeterde stabiliteit biedt met interne vochtigheidscompensatie voor snellere hersteltijden en minimale drift (afwijkingen) tussen kalibraties. Vele celtypes gedijen het best in CO₂ -incubatoren met minder zuurstof. Het kweken van cellen bij een lage zuurstofconcentratie vormt een betere simulatie van fysiologische omstandigheden, wat resulteert in celgedrag dat meer voorspellend is voor de in vivo -omgeving.
De incubatoren met variabele zuurstofregeling ( “tri-gas”) zijn uitgerust met geavanceerde zirkoonoxidesensoren, deze apparaten genereren omstandigheden waarin cellen sneller en gezonder groeien. Gebruikers kunnen de incubator selecteren voor hun O₂ -bereik: een hypoxische (1-21%) omgeving simuleren voor kweektoepassingen met primaire cellen, stamcellen en embryocellen of een hyperoxische (5-90%) omgeving simuleren voor onderzoek op het gebied van longen, netvlies en andere gevoelige weefsels.
Certificaten: CE, CSA.
Informatie over toebehoren: Specifieke incubatoren met aangepaste kamers kunnen worden aangepast op maat met cel-lockers, deze uitneembare, beschermde kamers zijn ontwikkeld voor een verbeterde kweekefficiëntie en een verbeterde beveiliging voor gevoelige culturen, zoals stamcellen en primaire cellen in incubatoren die regelmatig geopend worden of incubatoren voor gedeeld gebruik. Alle onderdelen voor het Cell Locker-systeem moeten afzonderlijk besteld worden.
Leveringsinformatie: Geleverd met geperforeerde roestvrijstalen legplanken en een softwaredisk voor gegevensverzameling via de USB-poort van het apparaat (Ø 42 mm). Een breed gamma aan toebehoren en in de fabriek gemonteerde opties, zoals een 4-20 mA-signaaluitgang voor koppeling met externe systemen voor gegevensverzameling, linksdraaiende deur, interne gasafscherming voor CO₂- of N₂-/O₂ en intern gasdicht scherm met drie deuren zijn beschikbaar op aanvraag. Gelieve contact op te nemen met Avantor voor meer details vóór de bestelling, omdat deze opties niet achteraf kunnen worden aangebracht.