U heeft gezocht op: Wafer dragers
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Holds one mask or reticle.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Miscellaneous mask carriers.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: These standard 125 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated equipment.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Deze 100 mm wafer carriers werden ontworpen voor een optimale prestatie in geautomatiseerde handelingen of voor het verwerken van LCD's en andere klei...
Sale
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Squeeze style handles.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Provides excellent security for masks or reticles with pellicles.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: These standard 150 mm wafer carriers feature a high rigidity and dimensional stability.
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Deze wafermandjes zijn vervaardigd van PFA werden ontworpen voor het verwerken van en het omgaan met substraten. Ze zijn compatibel met tanks en handv...
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: 182-serie
Kweekwaferhouders van 150 mm volgens de industriestandaard. Vier-punts contact op de 'H'-balk voor verbeterde waferpositionering. Met o...
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: PFA, natural.
Catalogus nummer: (ENTEH6862550967C02)
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: For masks or reticles with pellicles. Label for identication labels. Landing pads prevent tearing of pellicies.
UOM: 1 * 12 ST
Catalogus nummer: (ENTEM200-5033)
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Advanced wafer isolation for 200 mm fabs. Trends in wafer processing technology have mandated advancements in wafer handling technology to support tod...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (ENTEA82-03-0215)
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling, Squeeze, A82M, PA82M wafer carriers, PFA, natuur
UOM: 1 * 4 ST
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Squeeze style.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom