Oorkappen, Peltor™ Alert™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MMMAM2RX7AEA 347 EUR
MMMAM2RX7A
Oorkappen, Peltor™ Alert™
Oorkappen Oorkappen met radio
Deze sterk dempende over-het-hoofd gehoorbeschermingsheadset is voorzien van een elektronische niveau-afhankelijke AM/FM-radio-ontvanger met een gebruiksduur van ongeveer 70 uur op twee standaard AA-batterijen.
  • Niveau-afhankelijke functie dempt harde geluiden terwijl zwakke geluiden worden versterkt
  • Handig aangedreven door twee standaard AA-batterijen
  • Verkrijg heldere AM/FM-radiosignalen op een digitaal 2G-circuit
  • Eenvoudig te hanteren volumeregelaars voor radio en niveau-afhankelijke functie
  • Brede en zachte oorschelpen bieden comfort voor langdurig gebruik en optimale afdichting
Ideaal voor gebruik in de volgende industrieën: Automobiel, bouw, voedsel- en drankproductie, metaalproductie, militair onderhoud, reparatie en operatie (MRO), mijnbouw, olie en gas, farmaceutica.
SNR 25 decibel
Gewicht: 361 gr
Levensduur batterij: ~ 70 uur