Afwasmachines voor laboratoriumglaswerk, grote capaciteit, G 7825
Leverancier: Miele
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
141-0419EA 0 EUR
141-0419 141-0417 141-0406 141-0405 MIEL62782557 141-0400 141-0431 141-0415 141-0414 141-0445 141-0401
Afwasmachines voor laboratoriumglaswerk, grote capaciteit, G 7825
Wasmachines voor glaswerk
Designed to provide high-throughput glassware cleaning in areas where space is at a premium, the Miele G7825 is ideal for cleaning both large volumes of small items and hard-to-clean large items. This high tech system features user-friendly Profitronic programming system for easy programming, a fully modular basket system for wash load flexibility, and an automatic basket recognition system to help eliminate user error.
  • Vrijstaand apparaat, inbouwbreedte 900 mm
  • Eénkamersysteem voor reinigen, desinfecteren en drogen
  • Geschikt voor verschillende verwisselbare standaardmanden en injectiemanden
  • Dubbele isolatie voorkomt warmte- en geluiduitstoot
  • Hygiënisch spoelsysteem met schoon water waarbij het water na elke spoelfase wordt ververst
  • Omvat een tank van 21 liter voor voorverwarming van DI-water (voorverwarmtemperatuur is instelbaar tussen 60 en 90 °C)
  • 2 sproeiarmen in het wasgedeelte voor grondige reiniging van instrumentoppervlakken
  • Injectorsysteem voor grondige reiniging van holle instrumenten
  • Bediening: vrij programmeerbare Profitronic-bedieningselementen, 64 programmaplaatsen (12 standaardprogramma's, 8 serviceprogramma's, 44 vrije programmaplaatsen)
  • 3-voudig filtersysteem met wasgedeeltefilter, grof filter en microfijn filter
  • Doseersystemen: 2 geïntegreerde pompen voor reinigings- en neutralisatiemiddel - optioneel: 2 extra doseerpompen
Dit hoogwaardige apparaat is vrijstaand en is redelijk compact met een breedte van slechts 900 mm. Voor 104 pipetten en 108 kolven met smalle hals. Het apparaat beschikt over één naar beneden openklappende deur en is dubbel geïsoleerd, zodat geluiden worden geabsorbeerd en kan worden geprofiteerd van de optimale warmte. De G7825 is een voorlader met naar beneden open klappende deur en is geschikt voor effectieve voorbereiding van alle laboratoriumglaswerk. De eenheid kan afzonderlijk of in een rij naast elkaar worden geïnstalleerd.
Constructie: de buitenkant is gemaakt van roestvrij staal AISI 304 met geborstelde afwerking, de binnenkant is van roestvrij staal AISI 316.
Certificaten: Uitgebreide veiligheidsfuncties conform EN ISO 15883.
Bestelinformatie: Manden en inzetstukken moeten afzonderlijk worden besteld.