VWR®, Baardmasker, PP
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-7920EA 35.45 EUR
113-7920
VWR®, Baardmasker, PP
Wegwerpkleding
Basis baardmasker gemaakt van non-woven PP. Voor niet-kritische toepassingen.
  • Elastisch aan de nek
  • Ademend, zacht materiaal
  • Latexvrij
Grootte: 46 cm
Gewicht: 11 g/m²