Monsternamevials
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
215-1900EA 83.3 EUR
215-1900 215-1901
Monsternamevials
flesjes
Deze monsternamevials zijn gemaakt uit PTFE.
  • Ideaal voor de opslag van agressieve of kostbare materialen
  • Geschikt voor reacties op kleine schaal bij lage druk
  • Conische binnenkant voor eenvoudige verwijdering van de inhoud
  • Dikwandige constructie