Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (20)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "precisie-borstels"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Q Path NovaBrush®-borstels voor eenmalig gebruik zijn ontwikkeld voor endo- en exocervicale cellen. De vorm van de kop van de Q Path NovaBrush® 1 maak...
Catalogus nummer: (129-0597)
Leverancier:  MICRONOVA
Omschrijving:   Borstel, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Materiaal: -
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  DELTALAB
Omschrijving:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Catalogus nummer: (MORT337006)
Leverancier:  MORTON MEDICAL LTD
Omschrijving:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  CELLPATH
Omschrijving:   Voor het verkrijgen van monsters voor cytologisch/microbiologisch onderzoek. Het verzameld celmateriaal wordt op objectglaasje aangebracht door een dr...
Leverancier:  KLINIPATH
Omschrijving:   Borstel, Cervical brush, rovers, blue and white, Cervex Brush®
Leverancier:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving:   Brush with light natural bristles and soft wool tip, with galvanized iron thread handle.
Leverancier:  ROVERS BV
Omschrijving:   De betrouwbaarheid van uitstrijkjes die verkregen worden via de Cervex-Brush®, verminderen de nood van het herhaaldelijk testen. Cellen verzamelen met...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 8