Cleanroom stofzuigerr, EMI-CWR
Leverancier: Tiger-Vac®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
141-1066EA 2740 EUR
141-1066
Cleanroom stofzuigerr, EMI-CWR
Stofzuigers
Deze stofzuiger is ontworpen voor de algemene schoonmaak in besmettingsgecontroleerde omgevingen, compatibel met cleanrooms en ideaal voor de farmaceutische industrie.
  • Het filtratiesysteem uit vier stappen, bevat een ULPA filter (U15); dubbele stoffilter, koepelfilter en een wegwerpbare filterzak
  • Een interne HEPA filter H14 is beschikbaar als een optionele vijfde stap in het filtratieproces
  • Enkele fase through-flow motor
  • Twee-snelheden bediening om de zuigingsdoorstroom te reguleren
  • Gebaseerd op een vierwielige dolly voor een goede beweegbaarheid
  • Het incorporeert ook een thermo- protector die ervoor zorgt dat de motor niet oververhit raakt als er een blokkage in de tuit of in de slang zit
  • Laag geluidsgehalte
  • Terugwinningscapaciteit: 14 liter in de vuilwatertank en 9,5 liter in een wegwerpbare zak
Deze unit is uitgerust met een echte ULPA filter (U15) die zich onder de motor bevindt. De stofzuiger is ook EMI/RFI beschermd en computers en andere gevoelige elektronische apparatuur zal verstoren. De EMI-CWR is ruisvrij en ESD veilig. Voor kritische ruiscontrole-toepassingen die nul spanningspotentiaal vereisen is er een speciaal TELECOM packet beschikbaar (geleidende wielen worden geïncorporeerd op de stofzuiger en een speciale toolkit wordt bijgeleverd).
Constructie: Roestvrij staal AISI 304 and 316
Certificaten: Compatibel met cleanrooms met ISO Klasse 4 (vroeger Klasse 10).
ULPA stofzuiger is ook getest op aerosol lekkages.
Leveringsinformatie: Bevat ook een volledige toolkit.
Opgelet: Note: Enkel geschikt voor droge terugwinning.