Educatieve en laboratoriummicroscoop met geïntegreerde camera en afneembare tablet.
- Gegoten frame voor hoge stabiliteit en ergonomie tijdens observaties met doorvallend licht
- Tablet op de microscoop in alle richtingen draaibaar en makkelijk los te maken
- Grote opening achter het draaibare neusstuk kan als handvat worden gebruikt
- N-plan doelstellingen
- Witte verlichting met lichtintensiteit geregeld via een knop
- Efficiënte LED-spaarlamp
Meertalige tablet met LCD-aanraakscherm voor draadloze of Bluetooth®-verbinding en aangedreven door een tweecellige Li-Ion-batterij. Zie de bijgevoegde documentatie voor meer informatie.
Multilingual tablet with touch screen LCD for wireless or Bluetooth® connection and powered by a two-cell Lithium-ion battery. Please see the attached documentation for more information.
Bestelinformatie: Toetsenbord voor tablet wordt apart verkocht.
Leveringsinformatie: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven, OTG-kabel (micro-B naar USB-A), USB-camerakabel (micro-B naar USB-B) en touchpen. Inclusief beeldanalyse VisiCam®-software en volledige weergavefunctie voor een breder live camerabeeld, evenals een batterij voor maximaal 10 uur in continue camera-liveweergavemodus.