Ontworpen voor de algemene schoonmaak in besmettingsgecontroleerde omgevingen, compatibel met cleanrooms en ideaal geschikt voor de farmaceutische industrie.
- Filtratie systeem bestaande uit 4 stappen dat een ULPA filter bevat (U15); een dubbele stof-filter, een dome filter en een wegwerpbare filterzak
- Deze speciale filter, gevoerd met roestvrij staal is beschikbaar voor de terugwinning van kapotte wafers en scherpe objecten
- Enkele fase doorstroom motor
- Terugwinningscapaciteit: 2 liter in een wegwerpbare filterzak
Deze unit is uitgerust met een echte ULPA filter (U15) die zich vlak boven de motor bevindt. Het is EMI/RFI beschermd, uitgerust met een elektronische filter onderdrukker die elektromagnetische storing (EMI) vermindert. Deze zullen computers en andere gevoelige apparatuur niet beïnvloeden. Deze unit is vrij van statische elektriciteit en ESD veilig. Enige vorm van statische elektriciteit die veroorzaakt wordt tijdens het stofzuigen, zal doeltreffent naar de grond geleid worden.
Constructie: Roestvrij staal AISI 304
Certificaten: Compatibel met cleanrooms van ISO Klasse 4 (vroeger Klasse 10).
De ULPA stofzuiger is getest op aerosol lekken.
Leveringsinformatie: Inclusief complete toolkit.
Opgelet: Note: Enkel geschikt voor droge terugwinning.