VWR®, Slangen, Viton®, voor circulatoren
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
462-0300EA 491 EUR
462-0300
VWR®, Slangen, Viton®, voor circulatoren
Slangen Transfer Tubing
Fluorelastomeer, zwart.
  • Uitstekende bestendigheid tegen corrosieve chemicaliën, oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
  • Bestendig tegen ozon, zonlicht en weer
  • Scheurbestendig en duurzaam
Temperatuurbestendigheid: −40 tot +150 °C.