VWR®, Cleanroom mouwbeschermers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-7887EA 376 EUR
113-7887
VWR®, Cleanroom mouwbeschermers
Wegwerpkleding
Conische mouwbeschermers gemaakt van ademend SMS. Ideaal voor gebruik in cleanrooms en ESD-omgevingen.
Gewicht: 60 g.
Level I volgens IEST-RP-CC03.3. Geschikt voor gebruik in Klasse ISO 5 + 6 omgevingen.
Certificaten: Type 5/6; Cat. III.
Verpakking: Individueel, dubbel verpakt, met voering.