Grote cryogene vaten, LO-serie
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
478-0652EA 12000 EUR
VWRI478-0652 VWRI478-0647 VWRI478-0648
Grote cryogene vaten, LO-serie
De LO 2000-serie is een uniek gamma van aluminium cryobiologische opslagvriezers, gekenmerkt door hoogwaardige kwaliteit, licht gewicht, uitstekende ergonomie, grote capaciteit voor monsteropslag en een lage kost per opgeslagen monster. Alle cryogene opslagvaten van de LO-serie bieden een directe en eenvoudige toegang naar de monsters, omdat elk vat een brede hals heeft en een deksel met gasveer (behalve LO2075). Deze vriezers zijn geschikt voor alle opslagtoepassingen die frequente toegang en manipulatie van de monsters vereisen en kunnen uitgerust worden met allerlei opslagsystemen voor rietjes, cryobuisjes, vials of bloedzakken.
  • Opslag van rekken en containers (rietjes, cryovials, bloedzakken)
  • Brede hals, lichtgewicht aluminium, eenvoudige toegang en eenvoudig te gebruiken
  • Kan gebruikt worden voor de opslag van monsters in vloeistof-, gas- of droge fase
Vaten van de LO-serie zijn gemaakt van aluminium en hebben een glasvezelhals die een laag stikstofverbruik verzekert en dus een lagere kost per opgeslagen monster (vergeleken met een traditioneel roestvrijstalen cryogeen vat).
De LO-serie is uigerust met 5 standaard wieltjes (2 met remmen). Ze kunnen ook geleverd worden met een elektronische CryoController model S170 of S170-10, die de temperatuur, het vloeistofniveau, de alarmstatus en het automatisch vullen kan controleren.
Certificaten: De vaten worden gemaakt in Frankrijk en voldoen aan de hoogste kwaliteitsniveaus. Voldoet aan de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC.