Cryobiologisch vat voor opslag in rekken
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
478-0610EA 11110 EUR
VWRI478-0610 VWRI478-0601 VWRI478-0612 VWRI478-0606 VWRI478-0607 VWRI478-0608 VWRI478-0602 VWRI478-0603 VWRI478-0614 VWRI478-0604 VWRI478-0616 VWRI478-0605
Cryobiologisch vat voor opslag in rekken
De BR-serie is een reeks van cryobiologische vaten die speciaal ontworpen is voor opslag van biologische monsters in rekken. Deze vaten zijn gemaakt van aluminium met een glasvezel/epoxy hals.
  • Cryobuisjes, cryovials en rietjes kunnen in vloeibare of dampfase bewaard worden
  • Laag niveau alarm
  • De uitstekende thermische prestaties verzekeren een lange bewaartijd en een laag verbruik van vloeibare stikstof
Alle vaten worden geleverd met roestvrijstalen rekken en zijn compatibel met standaard cryoboxen (voor 25, 81 of 100 cryobuisjes). Rekken voor buisjes van 5 ml of rekken met laden voor bekers zijn ook beschikbaar. Alle rekken hebben individuele veersluitingen om de boxen of laden in positie te houden en te voorkomen dat monsters per ongeluk eruit vallen.
De vaten kunnen ook uitgerust worden met een automatische elektronische niveaudetectiesensor (DEN) of met een meer geavanceerde elektronische regelaar (S100 of S170-10) die automatisch kan vullen, de temperatuur kan controleren en volledige traceerbaarheid kan garanderen. Voor meer details, gelieve onze site te raadplegen of contact op te nemen met onze customer service.
Certificaten: Voldoet aan de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC