PCR-platen, Eppendorf twin.tec® LoBind®
Leverancier: Eppendorf
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Eppendorf twin.tec®
EPPE0030129.547EA 276 EUR
EPPE0030129.547 EPPE0030129.679 EPPE0030129.555 737-0186 EPPE0030129.571 731-0705 737-0185 731-0706 EPPE0030129.563
PCR-platen, Eppendorf twin.tec® LoBind®
Microplaten PCR-platen
Eppendorf twin.tec® platen combineren extreem dunwandige polypropyleen wells voor optimale warmteoverdracht naar het monster en robuuste polycarbonaat frames voor ultieme robuustheid en torsiebestendigheid. Eppendorf twin.tec® platen verlagen het risico op kruiscontaminatie door de verhoogde randen van de wells voor een effectieve afdichting.
  • PCR clean
Deze Eppendorf twin.tec® 96 platen zijn ideaal voor kwantitatieve real-time PCR, standaard PCR, high-throughput PCR, en voor kleine monstervolumes.
Bestelinformatie: De PCR-platen zijn op aanvraag beschikbaar met barcode, gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer informatie.