VWR®, Digitale Timer met Extra Grote Cijfers, één kanaal
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0189EA 37.2 EUR
VWRU89369-164 609-0189
VWR®, Digitale Timer met Extra Grote Cijfers, één kanaal
Timers Digitale timers
Deze timer is voorzien van extra grote cijfers waardoor hij gemakkelijk kan worden bekeken tot op 18 meter afstand.
  • Timingcapaciteit: 99 minuten, 59 seconden (in stappen van 1 seconde)
  • Telt op en neer
  • Alarm geeft de verstreken tijd weer sinds het alarm afging
  • Automatisch Bounceback™-geheugen voor herhaalde timing
Certificaten: Voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001, geaccrediteerd door A2LA en geeft traceerbaarheid aan volgens de normen van NIST.
Leveringsinformatie: Geleverd met hanger, clip, schildersezelbankstandaard, magnetische achterkant, batterij en kalibratiecertificaat.