- Home
- Dataloggers
- VWR® Traceable® loggertrac, temperatuurdataloggers
VWR® Traceable® loggertrac, temperatuurdataloggers
Leverancier: VWR
Ratings:
(No Reviews)
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-2322EA
223
EUR
620-2322
620-2324
620-2667
VWR® Traceable® loggertrac, temperatuurdataloggers
Dataloggers
Deze temperatuurlogger kan gegevens weergeven, registreren en rapporteren tijdens opslag, hantering en transport van producten.
- Herbruikbaar of herprogrammeerbaar apparaat met actief LCD-scherm voor de cumulatieve duur van temperatuurschommelingen van door de gebruiker geselecteerde minimum-/maximumwaarden die onmiddellijk kunnen worden bekeken en indien nodig kunnen worden gedownload
- Het LCD-scherm toont de lopende alarmtelling op basis van het acceptabele temperatuurbereik en opname-interval: De alarmtelling wordt verhoogd als de meting tijdens het opname-interval de aanvaardbare parameters overschrijdt
- Zodra er een alarmsituatie is opgetreden, verschijnt er een 'ALARM'-melding op het display: Als er te veel alarmgebeurtenissen plaatsvinden binnen de vooraf ingestelde parameters, verschijnt 'QUARANTINE' zodra de alarmtelling het maximaal aanvaardbare aantal heeft bereikt (van 1 tot 99)
- Perfect voor het monitoren van materiaal tijdens transport
- Integreert met maxithermal-software voor volledige gegevensanalyse
Door de gebruiker te selecteren opname-intervallen, voor volledige flexibiliteit kan het door de gebruiker gedefinieerde opname-interval worden ingesteld op basis van het aantal gewenste dagen om te loggen (van 4 uur tot 365 dagen) of het gewenste tijdsinterval (van elke 2 seconden tot elke 24 uur) . Intern flashgeheugen slaat 7680 metingen op. Om er zeker van te zijn dat er geen gegevens verloren gaan, zal de thermometer stoppen met het loggen van gegevens zodra het geheugen vol is (gegevens worden niet overschreven). Tijdens het opnemen wordt de volgende informatie weergegeven: Huidige, minimum en maximum bereikte temperatuur en cumulatieve looptijd. Zodra er een alarmsituatie is opgetreden, wordt de volgende aanvullende informatie weergegeven: Alarmtelling, 'ALARM'-melding, cumulatieve alarmtijd. Als er zich een quarantainevoorwaarde heeft voorgedaan, wordt de volgende aanvullende informatie weergegeven: 'QUARANTINE'-melding (in de plaats van de 'ALARM'-melding), alarmpictogram.
Individuele Logger-Trac™-thermometers zijn voorgeprogrammeerd met alarmwaarden van 2 (laag) en 8 °C (hoog) en een opname-interval dat 30 dagen opname mogelijk maakt (aflezingen worden elke 5 minuten en 33 seconden geregistreerd). Perfecte oplossing voor het monitoren van materiaal dat onderweg is, evenals reagentia, klinische monsters, vaccins, farmaceutische producten en voedingsmiddelen op elke locatie.
Dankzij de actieve LCD-displaytechnologie kan de duur (cumulatieve tijd) van de temperatuurafwijking onmiddellijk op het display worden bekeken zonder dat er gegevens hoeven te worden gedownload. De gebruiker kan de acceptabele temperatuurparameters (hoge en lage temperatuurwaarden) selecteren in stappen van 1°. De cumulatieve alarmduurtimer wordt gestart elke keer dat de meting buiten de aanvaardbare temperatuurparameters valt, om een totale excursietijd sinds het begin van de registratie te verkrijgen.
Certificaten: Meerpuntskalibratie op een individueel genummerd Traceable®-certificaat dat de nauwkeurigheid garandeert van ons ISO/IEC 17025:2017 (1750.01) kalibratielaboratorium, geaccrediteerd door A2LA. Het geeft de traceerbaarheid aan van metingen naar de SI-eenheden via NIST of andere erkende nationale meetinstituten (NMI) die de CIPM-overeenkomst inzake wederzijdse erkenning hebben ondertekend.
Leveringsinformatie: De starterkit bevat een logger, USB-slede met kabel, MaxiThermal-softwarepakket, batterij en Traceable®-kalibratiecertificaat.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar ServiceSMVC@vwr.com
Enter Certificate Details
Bel voor prijs
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart