VWR® Traceable® logger trac, Temperatuur- en vochtigheidslogger
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-2325EA 438 EUR
620-2670 620-2325 620-2326
VWR® Traceable® logger trac, Temperatuur- en vochtigheidslogger
Dataloggers
Deze loggers reizen mee met verzendingen en houden de relatieve vochtigheid en temperatuur bij. Voor volledige flexibiliteit kan het door de gebruiker gedefinieerde registratie-interval worden ingesteld op basis van het aantal gewenste logdagen (van 4 uur tot 365 dagen) of het gewenste tijdsinterval (van elke 2 seconden tot elke 24 uur). Om er zeker van te zijn dat er geen gegevens verloren gaan, stopt de thermometer/hygrometer met het registreren van gegevens in het logboek zodra het geheugen vol is (gegevens worden niet overschreven).
  • Door de gebruiker te selecteren parameters voor vochtigheid/temperatuur (hoge en lage waarden) in stappen van 1,0% of 1,0 °C
  • Geeft cumulatieve alarmduur weer
  • Huidige relatieve vochtigheid en temperatuur, minimale/maximale temperatuur bereikt, cumulatieve looptijd
Certificaten: ISO/IEC 17025 kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA als bewijs van traceerbaarheid naar NIST.
Leveringsinformatie: Startkit bevat Traceable® logger trac logger, kabel voor gegevensvastlegging, MaxiThermal softwarepakket, batterij en Traceable® kalibratiecertificaat