Handdesinfectanten, PURELL® geavanceerde hygiënische handreiniger
Leverancier: GOJO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PURELL® Advanced
115-1744EA 64.4 EUR
115-1744 GOJO9657-12-EEUOO 115-3461
Handdesinfectanten, PURELL® geavanceerde hygiënische handreiniger
Huidverzorging Huiddesinfectiemiddelen Vloeibare en schuimende huiddesinfectiemiddelen
Een reiniger voor geweldige resultaten, met uitzonderlijke antimicrobiële werkzaamheid.
  • Bacterie- en virusdodend
  • Klinisch bewezen behoud van een gezonde huid
  • Navulflessen vervaardigd van duurzaam, recycleerbaar PET, 30% minder materiaal dan hard HDPE (GOJO SMART-FLEX™)
  • Navulflessen klikken snel en eenvoudig vast (GOJO SANITARY SEALED™)
Kleur: helder
Certificaten: EN 1500 (handreiniger), EN 12791 (chirurgische reiniger), EN 14476
Opgelet: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.