Apotheek afzuigkappen, werktafeloppervlak
Leverancier: Köttermann
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
KOTT451-00004EA 2770 EUR
KOTT451-00004 KOTT451-00003 KOTT451-00002 KOTT451-00001 KOTT451-00008 KOTT451-00007 KOTT451-00006 KOTT451-00005 KOTT451-00009 KOTT451-00000 KOTT451-00011 KOTT451-00010
Apotheek afzuigkappen, werktafeloppervlak
Zuurkasten en behuizingen Farmaceutische afzuigkappen
Samenstelling: Stalen behuizing met epoxy poedercoating, SGL voering aan binnenzijde.
Certificaten: Conform met EN 12924 deel 4.