Cleanroom doekjes, vochtig, Spec-Wipe® 3
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Spec-Wipe®
115-0034EA 36 EUR
115-0034 47751-458
Cleanroom doekjes, vochtig, Spec-Wipe® 3
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Deze non-woven reinigingsdoekjes van 45% polyester en 55% cellulose zijn ontworpen voor het reinigen van werkbanken met laminaire flow, cleanroom-oppervlakken en algemene procesapparatuur. Het doekje is bevochtigd met een oplosmiddel van halfgeleiderkwaliteit (70% IPA/30% gedeïoniseerd water) voor veilig bewaren, mengen en doseren.
  • Dankzij de hersluitbare zakjes blijven de productintegriteit, reinheid en verzadigingsniveaus intact
  • Vochtige reinigingsdoekjes verlagen het verbruik van solventen en chemische mengsels en de hoeveelheid afval
  • "Hydro-entangled" zonder gebruik van chemicaliën, daardoor minder ionische verontreiniging
Geschikt voor cleanrooms van klasse 1000, ISO 6, M4.5.
Kleur: wit
Nonsterile.
Opgelet: Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie
*De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904