VWR® Digitale timer, 1-kanaals
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0206EA 20.8 EUR
609-0206
VWR® Digitale timer, 1-kanaals
Timers Digitale timers
Deze timer is ontworpen met 10 knoppen en maakt directe invoer mogelijk voor een snellere programmering van de gewenste tijd. Het bestaat uit verschillende montagemogelijkheden, zoals plat op een bank liggen of voor verticaal zicht, bevestiging aan laboratoriumjas of metalen oppervlak.
  • Telt op en af en geeft de verstreken tijd weer na het aftellen
  • Capaciteit van 99 minuten, 99 seconden
  • Akoestische en visuele alarmen
  • Geheugen voor laatste keer instellen
  • Vereist twee AAA-batterijen
Certificaten: Individueel getest en geïnspecteerd met behulp van NIST in een A2LA geaccrediteerd laboratorium (certificering #2448.01), waardoor conformiteit met ISO 17025:2005 wordt gegarandeerd. Conform RoHS
Leveringsinformatie: Geleverd met flip-stand, magnetische achterkant, pocketclip, twee AAA-batterijen en kalibratiecertificaat.