Afbreekmesjes voor veiligheidsmessen
Leverancier: Martor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
233-2244EA 11.7 EUR
233-2244
Afbreekmesjes voor veiligheidsmessen
Scheermesjes
Snap-off blades for use with safety cutters.
  • Two-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
Mountable in:
ARGENTAX JUMBO
ARGENTAX CUTTEX 18 MM
ARGENTAX TAP-O-MATIC