U heeft gezocht op: Sorbenten voor TLC
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Catalogus nummer: (1.02330.0500)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Verpakt: In plastic
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Leverancier: Merck
Omschrijving: * Green fluorescent indicator
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Catalogus nummer: (42765.18)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
UOM: 1 * 50 g
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Omschrijving: Silica adsorbents for thin layer chromatography.
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Omschrijving: Polyamide 6 adsorbents for thin layer chromatography.
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Omschrijving: Fluorescent indicators for thin layer chromatography.
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Omschrijving: Selection of spray reagents for detection reactions in TLC.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom