VWR®, Flessendrager
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-3582EA 40.9 EUR
215-3582
VWR®, Flessendrager
Dragers Flessendragers
Glazen flessen zijn bestemd om vloeistoffen te bevatten, maar wanneer ze breken, kunnen gevaarlijke vloeistoffen zich mengen met gebroken glas. Deze fles beschermt mensen en eigendommen tegen glasscherven en beperkt de blootstelling aan ontvlambare of corrosieve vloeistoffen.
  • Voorkomt morsen en breken
  • Eenvoudig te openen en te sluiten
  • Milieuvriendelijk: duurzame en vloeistofbestendige constructie van de handgreep