U heeft gezocht op: Kunststofparels
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Lichtgewicht, economische PP-bolletjes die een deken vormen op het vloeistofoppervlak. Bollen hebben een diameter van 20 mm, 275 bollen bestrijken ong...
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Catalogus nummer: (462-8239)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Voordelige lichtgewicht PP-sferen waarmee het vloeistofoppervlak wordt afgedekt. De sferen hebben een Ø van 20 mm en bedekken in een aantal van 275 ci...
UOM: 1 * 300 ST
Catalogus nummer: (PIER28665)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
UOM: 1 * 50 ST
Catalogus nummer: (VERND1069326)
Leverancier: Saint-Gobain Performance plastics
Omschrijving: Chemically resistant balls for packaging of columns and mixing beads. Non-contaminating and minimize bumping during boiling.
UOM: 1 * 100 ST
Catalogus nummer: (BUCH036405)
Leverancier: BUCHI
Omschrijving: Swimming balls, PP, Diameter: 10 mm, Voor gebruik met: Rotavapor® R-100 / R-300
UOM: 1 * 400 ST
Catalogus nummer: (NICKBP0368)
Leverancier: NICKEL ELECTRO
Omschrijving: Hollow spheres are ideal for use as a blanket on the top of open tanks of water. A single layer of spheres covers 91% of the liquid surface trapping a...
UOM: 1 * 200 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom