Gelaatscherm, G500
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MMMA5V5F1H51EA 106 EUR
MMMA5V5F1H51 MMMAG5V5CH51
Gelaatscherm, G500
Gelaatsschermen
De G500-hoofdband biedt een veelzijdige en comfortabele oplossing voor dragers die zowel gezichts- als gehoorbescherming nodig hebben.
  • Hoofddeksels bieden een hoge slagvastheid en een breed gezichtsveld
  • Met ventilatie in de voorklep voor meer comfort
  • Ratelharnas met ergonomisch ontworpen neksteun en instelknop (3 standen voor hoogteverstelling, 8 standen voor hoofdmaatverstelling
  • Verkrijgbaar met kras- en mistbestendig PC-vizier voor industriële toepassingen of met roestvrijstalen gaasvizier voor bosbouwtoepassingen
Door het speciale ontwerp is de hoofdband eenvoudig te combineren met andere 3M-producten, zoals vizieren, passieve oorkappen of communicatieheadsets en geïntegreerde brillen. Ideaal voor de meest veeleisende werksituaties en industriële omgevingen.
Certificaten: EN 352-1, EN 166; EN 1731 (alleen model met gaasvizier).
Bestelinformatie: De industriële combinatie bestaat uit: Geel hoofddeksel G500, helder PC vizier (5F-11) en oorkappen Optime I (H51P3E). De hoofdband kan ook worden gebruikt met andere 3M-producten.
De boscombinatie bestaat uit: Oranje hoofddeksel G500, gelaatsscherm van roestvrij staal (5C-1) en oorkappen Optime I (H51P3E). De hoofdband kan ook worden gebruikt met andere 3M-producten.