VWR®, Syringe Filters, Analytical Filtration
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
514-0070EA 196 EUR
514-0070 514-0071 514-0069 514-0065 514-0066 514-0067 514-0068
VWR®, Syringe Filters, Analytical Filtration
Filters Spuitfilters
Available with either PP, PTFE or nylon membrane. Membranes are available in either 0,2 or 0,45 µm pore size, with the choice often made on analytical column packing size. If the column packing size is larger than 3 μm then use 0,45 μm, and if 3 μm or smaller then use 0,2 μm.
  • Geschikt voor HPLC - lage niveaus van UV-detecteerbare extraheerbare stoffen.
PP-membraan: Deze polyvalente filters zijn ontworpen voor de voorbereiding van gemengde monsters. Grote chemische compatibiliteit voor waterige/organische mengeling.
PTFE-membraan: Voor filtratie van corrosieve gassen en organische oplosmiddelen. Uitstekende chemische bestendigheid. Ultieme compatibiliteit voor het filteren van agressieve chemicaliën.
Nylon-membraan: Deze veelzijdige filters zijn geschikt voor het bereiden van waterige en op oplosmiddel gebaseerde monsters. Chemische compatibiliteit met esters, bases en alcoholen. Biedt een brede chemische bestendigheid tegen gangbare oplosmiddelen. Niet aanbevolen voor zuren >1N of gehalogeneerde oplosmiddelen.