Barcode scanner, Motorola Symbol CS3000
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
999-0800EA 241 EUR
VWRI999-0800
Barcode scanner, Motorola Symbol CS3000
Door deze draagbare barcode scanner voor 1D lineaire barcodes kunnen bedrijven nu eenvoudig 1D-laserscannen implementeren terwijl dit vroeger werd afgeremd door ofwel de mobiliteit ofwel de kostprijs en grootte van een traditioneel scanapparaat.
  • Klein en lichtgewicht: Past in een zak of aan een sleutelkoord en weegt slechts 70 g
  • Simpel ontwerp met twee knoppen: Eenvoudig vast te houden en te gebruiken - bijna geen training vereist
  • Het niet-vluchtig geheugen van 512 MB biedt de capaciteit om meer dan 1 miljoen scans op te slaan en verzekert dat de gegevens niet verloren gaan - ideaal voor zowat elke batchtoepassing
  • Eenvoudig en intuïtief gebruik - gewoon wijzen, klikken en scannen; zorgt zelfs voor een registratie van vuile, beschadigde barcodes of barcodes van slechte kwaliteit
  • Batch USB-aansluiting zorgt voor compatibiliteit met ongeveer elk apparaat
De CS3000 kan gebruikt worden in zelfstandige modus om barcodes in batch te scannen. De gegevens beheren in batch modus is zeer eenvoudig. Vanaf dat hij verbonden is met een apparaat kan hij geconfigureerd worden voor automatische gegevensoverdracht naar een toepassing. Omdat de scans geplaatst worden in een door de gebruiker te kiezen standaard ASCII-bestandstype, kan de informatie eenvoudig gebruikt worden om bestelformulieren, spreadsheets en inventarisatielijsten in te vullen.
Scan-engine: SE955 laser, enkele straal
Geheugen: 512 MB
Flashgeheugen capaciteit: Meer dan 1 miljoen barcodes (UPC met datum/tijd)
Batterij: 780 mAh lithium-ion
Batterij levensduur: 24 uren gebruik of 8 500 scans (6 scans per minuut bij volle lading)
b×d×h: 49,5×22×86,5 mm
Gewicht: 70 g (met batterijen)