U heeft gezocht op: Verstuivers
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (1.08540.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Met de Merck TLC-sprayer kunnen derivatisatiereagentia homogeen op de ontwikkelde chromatogrammen worden gespoten. De sprayer is uitgerust met twee ve...
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Catalogus nummer: (217-0695)
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass sprayer.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (552-0031)
Leverancier: CAMAG
Omschrijving: Glas, verstuiver. Kostenefficiënt alternatief voor TLC-sprayer.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: PerkinElmer
Omschrijving: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Catalogus nummer: (CAMA022.6530)
Leverancier: CAMAG
Omschrijving: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MFLX70025-04)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Increase oxygen into your water.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (552-6001)
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (WITG2.147.000)
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HEWLG3139-65003)
Leverancier: Agilent
Omschrijving: This PFA spray chamber is the standard spray chamber used with the 7500 ICP-MS when aspirating hydrofluoric acid.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HEWLG1820-65337)
Leverancier: Agilent
Omschrijving: This spray chamber made of quartz is used with 7500 ICP-MS.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom