Veilige trimmessen, FEATHER®
Leverancier: PFM Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Feather®
FEAT02.06600260EA 80.1 EUR
FEAT02.06600260 FEAT206600260_U FEAT206600000 FEAT206600130
Veilige trimmessen, FEATHER®
Microtomen Messen en handgrepen
Door deze trimmessen in combinatie met de handgreep F-1326P is snelle en eenvoudige vervanging van het mes mogelijk en is het dus veiliger en comfortabeler voor gebruikers in hun dagelijkse laboratoriumwerkzaamheden. Door de metalen achterkant kan het mes bevestigd/verwijderd worden zonder het rechtstreeks aan te raken.
  • De individueel verpakte meshouders voorkomen rechtstreeks contact met de trimmessen en beschermen dus tegen verwondingen en infecties
  • Snelle en eenvoudige vervanging van het mes
  • De handgreep is bijzonder eenvoudig vast te houden dankzij het ergonomische ontwerp
  • De handgreep is hittebestendig, eenvoudig te reinigen en autoclaveerbaar
  • Individueel verpakt