U heeft gezocht op: TLC-ontwikkelingstanks
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: CAMAG
Omschrijving: Compartimenten met twee bakken voorzien in verschillende manieren om de resultaten van TLC/HPTLC-ontwikkeltechnieken te verbeteren.
Leverancier: CAMAG
Omschrijving: Door het horizontale ontwikkelcompartiment kan het aantal monsters worden verdubbeld in vergelijking met ontwikkelen in een tank. De platen worden gel...
Catalogus nummer: (552-0273)
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Omschrijving: TLC-ontwikkelingstank, Separating chambers for TLC micro-sets, Ø×h: 63×109 mm
UOM: 1 * 4 ST
Leverancier: CAMAG
Omschrijving: Door het compartiment met de vlakke bodem kan het chromatogram worden ontwikkeld onder omstandigheden van gedeeltelijke of volledige verzadiging van d...
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Leverancier: SARSTEDT
Omschrijving: TLC-ontwikkelingstank, H-separating chamber for 100×100 mm plates
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom