Insertplaten voor celcultuur, PET
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
734-3261EA 199 EUR
734-3261 734-2729 734-2719 734-2746 734-2724 734-2735 734-2747 734-2736 734-2725 734-2748 734-2734 734-2723 734-2730 734-2741 734-3262 734-3263
Insertplaten voor celcultuur, PET
Microplaten Insertplaten en inserts
Polyester, steriel, met deksel. Deze insertplaten hebben een dun, microscopisch transparant, polyester membraan dat is behandeld voor weefselcultuur voor een optimale celhechting en -groei.
  • Biedt een uitstekende celzichtbaarheid bij fasecontrastmicroscopie
  • Evaluatie van de levensvatbaarheid van de cellen en monolaag vorming
  • Kan gemonteerd worden op platen voor 6, 12 en 24 wells
  • Beschikbaar in vijf poriegroottes van 0,1 tot 8,0 µm
  • Niet pyrogeen
Temperature range: –20 to +50 °C.
Certificaten: ISO 9001, ISO 13485.
Verpakking: Individually packed in recyclable PET.
Opgelet: Inserts are not autoclavable.