Coverslipper met tape voor objectglaasjes; CM1260
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2825EA 0 EUR
SERMCM-1260
Coverslipper met tape voor objectglaasjes; CM1260
Deze tape coverslipper met hoge capaciteit kan tot 1260 objectglaasjes per uur afdekken dankzij een flexibel merchanisch proces.
  • Meertalige touchscreen met parameterinstelling
  • Automatisch drogen van de objectglaasjes, geïntegreerd afzuigingsproces
  • Verstelbare tapelengte (45 - 70 mm) & dosering van de xyleen
  • Gebruiksvriendelijke interface met helder overzicht