Recorder voor temperatuurgrafieken
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HERA6383-6EA 2790 EUR
HERA6383-6
Recorder voor temperatuurgrafieken
Papierbandschrijvers Recorders
Deze recorders zijn ideaal voor vriezers met ultralage temperatuur die moeten voldoen aan validatie-eisen en reglementaire vereisten.
  • Registreren gedurende 7 dagen op grafieken van 150 mm met drukgevoelig grafiekpapier
  • Geen inkt vereist