Deze digitale barometer bewaakt de luchtdruk, luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, de luchtdruktrend en de tijd.
- Vierregelig LCD-scherm met continue en gelijktijdige weergave van parameters
- Maximale/minimale metingen voor druk, temperatuur en vochtigheid
- Gegevens worden de afgelopen 24 uur elk uur opgeslagen en kunnen met één druk op de knop worden opgeroepen
- Barometrische druktrend wordt weergegeven in staafdiagramformaat - huidige en eerdere 1-, 3-, 6-, 12- en 24-uursmetingen
- Het apparaat kan op een computer worden aangesloten om permanent meetwaarden vast te leggen
Certificaten: Afzonderlijk genummerde Traceable®-kalibratie van een ISO/IEC 17025:2005 laboratorium geaccrediteerd door A2LA.
Leveringsinformatie: Geleverd met Traceable®-kalibratiecertificaat, muurbevestiging, openklapbare standaard en batterijen.