Spuitfilters, biomedische toepassingen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
516-0939EA 482 EUR
516-0939 516-0937 516-0938 516-0935 516-0946 516-0936 516-0944 516-0934 516-0945 516-0943 516-0930
Spuitfilters, biomedische toepassingen, Nalgene®
Filters Spuitfilters
Deze steriele spuitfilters zijn ideaal voor het steriliseren (0,2 µ) en klaren van biologische oplossingen, zoals celcultuur- en microbiologische media, reagentia en additieven, eiwithoudende oplossingen en buffers.
  • Drie jaar houdbaar, batchnummer en vervaldatum afgedrukt op afzonderlijke spuitfilterverpakkingen voor eenvoudige traceerbaarheid
  • Kleurgecodeerd, membraan- en poriegrootte afgedrukt op het spuitfilter
  • Inlaat/uitlaat-verbinding vrouwelijke Luer-Lock/mannelijke Luer-Slip
PES-membraan; PP-behuizing: Voor steriele filtratie en zuivering van celcultuurmedia, buffers en additieven. Hoger debiet, minder eiwitbinding en een lager gehalte aan extraheerbare stoffen dan cellulosemembranen. Natuurlijk hydrofiel; bevat geen bevochtigingsmiddelen. Gecertificeerd steriel, niet-cytotoxisch en niet-pyrogeen.
SFCA-membraan; PP-behuizing: Voor celcultuurvloeistoffen en cellulaire oplossingen. Weinig eiwitbinding, lager gehalte extraheerbare stoffen dan standaard CA.
CA-membraan; PP-behuizing: Voor steriele filtratie en zuivering van buffers, waterige oplossingen en reagentia. Enige eiwitbinding en extraheerbare stoffen.
Nylon membraan; PP-behuizing: Handig voor alcoholen en zwakke oplosmiddelen. Natuurlijk hydrofiel, laag gehalte extraheerbare stoffen, enige eiwitbinding.
CA-membraan en geïntegreerd glasvezelvoorfilter, PP-behuizing: Deze spuitfilters zijn ontworpen voor het filteren van suspensies en oplossingen met veel deeltjes of viskeuze suspensies en oplossingen.
Verpakking: steriel, in afzonderlijke blisterverpakkingen.