Automatische modules, Hei-Vap Distimatic
Leverancier: Heidolph
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Hei-VAP
531-0994EA 0 EUR
531-0994 531-0993
Automatische modules, Hei-Vap Distimatic
Verdampers Rotatieverdampers
Deze automatische modules helpen gebruikers tijd te besparen door grote volumes te distilleren op een geautomatiseerde en onbemande manier, bijvoorbeeld 's nachts en tijdens het weekend. De modules zijn compatibel met alle tafelmodel- en grootschalige verdampers van Heidolph (Hei-VAP- en Laborota 4000-serie).
  • Leverbaar met of zonder automatische afvoer van residu in een opvangreservoir
  • Automatische bijvulling van de verdampingskolf met het oplosmiddelmengsel, volgens uw instellingen; continue automatische vrijgave van condensaat
  • Het gehele systeem is sensorgestuurd en schakelt de automatische module en de aangesloten apparatuur in geval van nood volledig uit
  • De automatische module en de aangesloten apparaten worden volledig uitgeschakeld na voltooiing van het verdampingsproces