U heeft gezocht op: Monsternamepotjes voor analysatoren
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: PS, transparant.
Leverancier: Brand
Omschrijving: PS, transparent.
Leverancier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Omschrijving: Cups made of PS for auto analyser.
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is sui...
Leverancier: PerkinElmer
Omschrijving: Disposable.
Catalogus nummer: (720-0812)
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Polystyreen beker met polyethyleen deksel, met schaalverdeling op 10 en 20 ml.
UOM: 1 * 200 ST
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: PS, clear.
Catalogus nummer: (SIMPB720-8)
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: These analyser cups are made of PS.
UOM: 1 * 10.000 ST
Leverancier: RATIOLAB
Omschrijving: Made of clear PS.
Catalogus nummer: (SIMPB720-40)
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: PE, translucent.
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: Cups made of PS.
Catalogus nummer: (391-3720)
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: Cups made of PS.
UOM: 1 * 1.250 ST
Catalogus nummer: (DELT200103)
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: Single use PS cups suitable for cell counting.
UOM: 1 * 1.000 ST
Catalogus nummer: (METN30027447)
Leverancier: Mettler - Toledo
Omschrijving: Sample cup, Aluminium sample cups, 2,8 mm, for dropping point systems
UOM: 1 * 50 ST
Catalogus nummer: (SARS73.663)
Leverancier: SARSTEDT
Omschrijving: PS, transparent.
UOM: 1 * 5.000 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Leverancier: SARSTEDT
Omschrijving: Sample cups, made of PS.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom