Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Hittebestendige handschoenen, RGT 1685
Leverancier: Honeywell Safety Products
Terry
Deze handschoenen gebreid uit katoenen badstof zijn ideaal voor hanteringen van warme voorwerpen in de glasindustrie. Ze bieden bescherming tegen contacttemperaturen tot 250 °C.
  • De manchet is gerimpeld en nauwsluitend aan de pols, hierdoor wordt het risico op vasthaken verlaagd
  • Handschoen met 5 vingers voor een beter grip van hete voorwerpen en meer beweeglijkheid
  • De ademende badstof zorgt voor een betere thermische isolatie van de handschoen
  • Katoen biedt mechanische bestendigheid en isolatie
Certificaten: EN 388 (1232), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
login om uw prijzen en beschikbaarheid te zien
  Onthoud mij op dit apparaat
Order
Expand All / Collapse All
VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
1 PAIR DALLRGT1685_U Unavailable
unavailable Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specificaties
Ambidexter/handspecifiek Hand-specific
Manchetstijl Knit wrist
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid