Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Hittebestendige handschoenen, Terry Heavy
Leverancier: Honeywell Safety Products
Terry
Gebreide katoenen handschoenen met ingezette duim en lange katoenen manchet. Geschikt voor mechanische en thermische gevaren tot 250 °C.
  • Maximaal comfort en extra robuustheid verzekerd
  • Handschoen met 5 vingers voor een beter grip van hete voorwerpen en meer beweeglijkheid
  • De manchet helpt om de onderarm te beschermen tegen mechanische en thermische gevaren
Ideaal voor de hantering van glaswerk, metallurgie en gieterijen.
Certificaten: EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
Order
Expand All / Collapse All
Maat Kleur Lengte VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Eén maat natuur 360 mm 60 PAIR DALLRQE9607A
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specificaties
Model Terry Heavy
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Manchetstijl Lang (Gauntlet)
Boordlengte 15 cm
EN norm EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid