Deze neopreenhandschoenen voor eenmalig gebruik bieden bescherming tegen chemicaliën en vloeistoffen.
- Zachte, buigzame neopreenformulering zorgt ervoor dat ze langere tijd comfortabeler kunnen worden gedragen, terwijl medewerkers profiteren van meer tastgevoeligheid
- Vingertoppen met textuurafwerking zorgen voor een sterke, stevige grip, terwijl de geavanceerde formulering helpt te zorgen voor uitstekende natte en droge grip
- Bewezen vermindering van spierinspanning en vermoeidheid van de hand die kan leiden tot ernstige verwondingen, terwijl de grip onder natte omstandigheden verbetert
- Gemaakt zonder natuurlijke rubberproteïnen en poeder, om medewerkers te helpen beschermen tegen allergieën, huidirritatie en droogte
Ideaal voor gebruik in laboratoria (analyse en testen), voor onderhoudstoepassingen, montage en productie, filtratieprocessen, gebruik van verf-/lijmpistolen & -spuitbussen en voor precisiewerk.
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5.